Learn More
Trifenilcarbenio tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is applied in the abstraction of the-H atom of alcohols and their O-substituted derivatives results in oxidation to the ketones and in the oxidation of TMS ethers to ketones, secondary alcohols to ketones, and secondary diols to ?-hydroxy ketones. It is applied as a reactant involved in the synthesis of substituted dihydroazulene photo switches, carbene-based Lewis pairs for hydrogen activation, 1,3-Dipolar cycloaddition reactions for preparation of α-amino-β-hydroxy esters, oxidation of allenic compounds, Mukaiyama aldol addition reactions and ionic hydrogenation as a counteranion and ligand source.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se aplica en la abstracción del átomo ɑ-H de alcoholes y sus derivados O-sustituidos dan lugar a la oxidación a cetonas y a la oxidación de éteres de trimetilsilil (TMS) a cetonas, alcoholes secundarios a cetonas y dioles secundarios a ɑ-hidroxicetonas. Se aplica como reactante implicado en la síntesis de fotointerruptores de dihidroazuleno sustituidos, pares de Lewis basados en carbeno para la activación de hidrógeno, reacciones de cicloadición 1,3-dipolar para la preparación de α-amino-β-hidroxiésteres, la oxidación de compuestos alénicos, reacciones aldólicas de adición de Mukaiyama y la hidrogenación iónica como contraión y fuente de ligando.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en metanol.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de bases, agua/humedad, calor y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Mantener refrigerado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triphenylcarbenium tetrafluoroborate |
| Punto de fusión | ∼207°C (decomposition) |
| Olor | Odorless |
| Fórmula lineal | (C6H5)3CBF4 |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 5085649 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.13 |
| Mostrar más |