Learn More
Trifenilcarbenio tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459793 10 g 10 g
11469793 50 g 50 g
11479793 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459793 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12949.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 341-02-6 | C19H15BF4 | 330.133 g/mol
It is applied in the abstraction of the-H atom of alcohols and their O-substituted derivatives results in oxidation to the ketones and in the oxidation of TMS ethers to ketones, secondary alcohols to ketones, and secondary diols to ?-hydroxy ketones. It is applied as a reactant involved in the synthesis of substituted dihydroazulene photo switches, carbene-based Lewis pairs for hydrogen activation, 1,3-Dipolar cycloaddition reactions for preparation of α-amino-β-hydroxy esters, oxidation of allenic compounds, Mukaiyama aldol addition reactions and ionic hydrogenation as a counteranion and ligand source.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la abstracción del átomo ɑ-H de alcoholes y sus derivados O-sustituidos dan lugar a la oxidación a cetonas y a la oxidación de éteres de trimetilsilil (TMS) a cetonas, alcoholes secundarios a cetonas y dioles secundarios a ɑ-hidroxicetonas. Se aplica como reactante implicado en la síntesis de fotointerruptores de dihidroazuleno sustituidos, pares de Lewis basados en carbeno para la activación de hidrógeno, reacciones de cicloadición 1,3-dipolar para la preparación de α-amino-β-hidroxiésteres, la oxidación de compuestos alénicos, reacciones aldólicas de adición de Mukaiyama y la hidrogenación iónica como contraión y fuente de ligando.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en metanol.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de bases, agua/humedad, calor y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 341-02-6
Fórmula molecular C19H15BF4
Peso molecular (g/mol) 330.133
Número MDL MFCD00013120
Clave InChI VQXBOEYKSVVPSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylcarbenium tetrafluoroborate, trityl tetrafluoroborate, tritylium tetrafluoroborate, triphenylmethylium tetrafluoroborate, diphenylmethylbenzene tetrafluoroborate, trityl fluoroborate, triphenylmethyl fluoroborate, triphenylcarbonium tetrafluoroborate, methylium, triphenyl-, tetrafluoroborate 1-, methylium, triphenyl-, tetrafluoroborate 1-1:1
PubChem CID 2723955
Nombre IUPAC difenilmetilbenceno; tetrafluoroborato
SMILES [B-](F)(F)(F)F.C1=CC=C(C=C1)[C+](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
Punto de fusión ∼207°C (decomposition)
Olor Odorless
Fórmula lineal (C6H5)3CBF4
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 5085649
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.13
Porcentaje de pureza 98%