Learn More
Hexafluorofosfato de trifenilcarbenio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342036 50 g 50 g
11332036 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03140.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 437-17-2 | C19H15F6P | 388.29 g/mol
Triphenylcarbenium hexafluorophosphate is a reagent involved in Si-H and Si-Si bond activation at Pt of neutral and cationic silyl Pt bisphosphine complexes. It is used in investigations of interactions with chromium acetylacetonate nitride mononuclear complexes. It is used in double ring-opening polyaddition of spiro orthoesters. It is used as reagent in Synthesis of push-pull tropylium-fused aminoporphyrazine, Preparation of cycloheptatrienyl and tropylium calix[4]arenes, Synthesis of palladacycles containing chiral rhenium half-sandwich complex for use as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexafluorofosfato de trifenilcarbenio es un reactivo implicado en la activación de enlaces Si-H y Si-Si en Pt de complejos de bisfosfina de Pt silil catiónico y neutro. Se utiliza en investigaciones de las interacciones con complejos mononucleares de nitruro acetilacetonato de cromio. Se usa en la poliadición de doble apertura de anillo de espiroortoésteres. Se utiliza como reactivo en la síntesis de la aminoporfirazina fusionada con tropirio de ″insercción/extracción″, la preparación de calix[4]arenos de cicloheptatrienil y tropilio, la síntesis de paladaciclos que contienen compuesto medio sándwich de renio quiral para su uso como catalizador.
Solubilidad
Soluble en agua. (27 g/l) a 25 °C.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar a 4 °C. Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases fuertes. Incompatible con el calor y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 437-17-2
Fórmula molecular C19H15F6P
Peso molecular (g/mol) 388.29
Número MDL MFCD00013121
Clave InChI IBTFOFOFRZKIJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylcarbenium hexafluorophosphate, trityl hexafluorophosphate, tritylium hexafluorophosphate, triphenylmethyl hexafluorophosphate, triphenylcarbonium hexafluorophosphate, tritylium, hexafluorophosphate 1-, triphenyl-methyliuhexafluorophosphate 1-, ph3cpf6, methylium, triphenyl-, hexafluorophosphate 1-, methylium, hexafluorophosphate 1-
PubChem CID 2723954
Nombre IUPAC hexafluoro-λ⁵-phosphanuide; triphenylmethylium
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material Triphenylcarbenium hexafluorophosphate
Punto de fusión ∽160°C (decomposition)
Fórmula lineal (C6H5)3CPF6
Cantidad 50 g
Número UN UN3261
Beilstein 4344297
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water. (27g/L) at 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.29
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.