Learn More
Trifenilarsina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372236 5 g 5 g
11382236 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11372236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03616.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 603-32-7 | C18H15As | 306.24 g/mol
Triphenylarsine is used in certain metal-catalyzed coupling reactions. It is a precursor to tetraphenylarsonium chloride a popular precipitating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trifenilarsina se utiliza en ciertas reacciones de acoplamiento catalizadas por metal. Es un precursor del cloruro de tetrafenilarsonio, un popular agente precipitante.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Manipular y almacenar bajo gas inerte. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-32-7
Fórmula molecular C18H15As
Peso molecular (g/mol) 306.24
Número MDL MFCD00002994
Clave InChI BPLUKJNHPBNVQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylarsine, arsine, triphenyl, triphenyl arsenic, triphenylarsene, arsinetriphenyl, unii-mn8ez3fl74, mn8ez3fl74, triphenylarsenic, triphenyl arsine, triphenyl-arsine
PubChem CID 11773
Nombre IUPAC trifenilarsina
SMILES C1=CC=C(C=C1)[As](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylarsine
Punto de fusión 58°C to 62°C
Punto de ebullición 360°C
Temperatura de inflamación 265°C (509°F)
Fórmula lineal (C6H5)3As
Cantidad 5 g
Número UN UN3465
Beilstein 1842037
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.24
Porcentaje de pureza 97%