Learn More
Dicloruro de trifenilantimonio(V), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472048 5 g 5 g
15482048 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55719.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-31-0
Fórmula molecular C18H15Cl2Sb
Peso molecular (g/mol) 423.978
Número MDL MFCD00013598
Clave InChI PDGPVQHGCLPCES-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo triphenylantimony dichloride, antimony, dichlorotriphenyl, dichlorotriphenylantimony, dichlorotriphenylstibine, antimony, triphenyldichloride, triphenylstibine dichloride, dichlorid trifenylantimonicny, dichlorid trifenylantimonicny czech, stibine, triphenyl-, dichloride 6ci, acmc-1ao41
PubChem CID 11662
Nombre IUPAC dicloro(trifenil)-$l^{5}-estibano
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Sb](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylantimony(V) dichloride
Punto de fusión 143°C to 145°C
Color Blanco
Olor Odorless
Fórmula lineal (C6H5)3SbCl2
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.97
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido