Learn More
Trifenilamina, TRC
Código de producto. 30453624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453624 1 g 1 g
30449912 10 g 10 g
30453258 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8959951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-34-9
Fórmula molecular C18H15N
Peso molecular (g/mol) 245.32
Sinónimo Benzenamine, N,N-diphenyl- (9CI, ACI), N,N-Diphenylbenzenamine (ACI), Triphenylamine (8CI), N,N-Diphenylaniline, NSC 66458
Nombre IUPAC N,N-difenilanilina
SMILES c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylamine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15N/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.1204