Learn More
Ácido trifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10477340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10477340 5 g Frasco de vidrio 5 g
10103480 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10477340 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140300050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 595-91-5 | C20H16O2 | 288.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 595-91-5
Fórmula molecular C20H16O2
Peso molecular (g/mol) 288.35
Número MDL MFCD00004185
Clave InChI DCYGAPKNVCQNOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylacetic acid, acetic acid, triphenyl, triphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.,.alpha.-diphenyl, nsc 61, tri phenylacetic acid, pubchem9200, alpha-toluic acid, alpha,alpha-diphenyl, acmc-1arvb, maybridge1_006927
PubChem CID 68992
Nombre IUPAC ácido 2,2,2-trifenilacético
SMILES OC(=O)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylacetic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 268°C to 269°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)3CCO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 712
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.34
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino