Learn More
Bromuro de trifenil(tetradecil)fosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromuro de trifenil(tetradecil)fosfonio |
| Cantidad | 25 g |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16H15O9. Na |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.061 |
| Peso molecular | 374.275 |