Learn More
Trifenil fosforotioato, TRC
Código de producto. 30452511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452511 250 mg 250 miligramos
30451860 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT809005250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 597-82-0
Fórmula molecular C18 H15 O3 P S
Peso molecular (g/mol) 342.35
Sinónimo Phenyl phosphorothioate ((PhO)3PS) (6CI,7CI), NSC 57867, O,O,O-Triphenyl phosphorothioate, O,O,O-Triphenyl thiophosphate, T 309, T 309 (antiwear additive), Thiophosphoric acid triphenyl ester, Triphenoxyphosphine sulfide, Triphenyl phosphorothioate, Triphenyl phosphorothionate, Triphenyl thiophosphate
Nombre IUPAC Trifenoxi(sulfanilideno)-λ^{5}-fosfano
SMILES S=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenyl phosphorothioate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15O3PS/c23-22(19-16-10-4-1-5-11-16,20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.048
Porcentaje de pureza >95%