Learn More
Fosfito de trifenilo, TRC
Código de producto. 30450441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30450441 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30450441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8089951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenyl Phosphite
CAS 101-02-0
Fórmula molecular C18 H15 O3 P
Cantidad 1 g
Sinónimo Phenyl phosphite ((C6H5O)3P) (6CI,7CI), ADK Stab TPP, Advance TPP, Antioxidant TPP, Antioxidant TPPi, Doverphos 10, Irgafos TPP, Irgastab CH 55, JP 30, JP 360, Mark TPP, Mellite 310, NSC 43789, NSC 62219, Phosclere T 36, Plastistab 2334, Sumilizer TPP-R, Sumilizer TTP-R, TP 1, TP 1 (plasticizer), TP-I, TPP, TPP (plasticizer), TPP-R, Tppi, Triphenoxyphosphine, Triphenyl phosphite, Tris(phenoxy)phosphine, Weston TPP, Phosphorous acid, triphenyl ester, Triphenyl Phosphite
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15O3P/c1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMILES O(P(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC Trifenilfosfito
Peso molecular (g/mol) 310.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.0759