Learn More
Trifenilfosfito, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472948 2500 g 2500 g
11462948 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11472948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18662.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 101-02-0 | C18H15O3P | 310.289 g/mol
Used to convert alcohols to alkyl halides, as a peptide coupling agent, and, in combination with ozone, as a low-temperature source of singlet oxygen, and ligand for metal-catalyzed reactions. Also used as reagent in the preparation of mixed valent nickel diphosphine dithiolate bridged iron carbonyl phosphine complexes as models of [NiFe]-hydrogenase active site.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa para convertir alcoholes en haluros de alquilo, como agente de acoplamiento de péptidos y, en combinación con ozono, como fuente de oxígeno singlete a baja temperatura y ligando para reacciones catalizadas mediante metales. También se utiliza como reactivo en la preparación de complejos de carbonilfosfina de hierro con enlace de difosfina y ditiolato de níquel de valencia mixta como modelos de sitio activo de [NiFe]-hidrogenasa.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar lejos de fuentes de aire y humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenénese bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-02-0
Fórmula molecular C18H15O3P
Peso molecular (g/mol) 310.289
Número MDL MFCD00003032
Clave InChI HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphorous acid, triphenyl ester, advance tpp, triphenoxyphosphine, phenyl phosphite, stabilizer p 36, trifenoxyfosfin, trifenylfosfit, phosclere t 36, efed, mellite 310
PubChem CID 7540
Nombre IUPAC Trifenilfosfito
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenyl phosphite
Punto de fusión 22°C to 24°C
Densidad 1.184
Punto de ebullición 360°C
Temperatura de inflamación 146°C (295°F)
Olor Mild
Fórmula lineal (C6H5O)3P
Cantidad 2500 g
Número UN UN3077
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.29
Porcentaje de pureza 97%