Learn More
Fosfato de trifenilo, TRC
Código de producto. 30452759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452759 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30452759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8089901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphate
CAS 115-86-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 H15 O4 P
Cantidad 1 g
Sinónimo Phosphoric acid','triphenyl ester, Celluflex TPP, DHPF 005, Disflamoll TP, NSC 57868, Phenyl phosphate ((PhO)3PO), Phoscon FR 903N, Phosflex TPP, Reofos TPP, S 4, S 4 (phosphate), Sumilizer TPP, TFF, TP, TPP, TPPA, TTP, TTP (triphenyl phosphate), Triphenol phosphate, Triphenoxyphosphine oxide, Triphenyl phosphate, WSFR-TPP, Wako TPP
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMILES O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
Nombre IUPAC fosfato de trifenilo
Peso molecular (g/mol) 326.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.0708
Porcentaje de pureza >95