Learn More
Fosfato de trifenilo (TPP ) 500 μg/ml en metil terc-butil éter, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311144 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311144 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011131MB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphate
CAS 115-86-6
Nombres de analitos o componentes Triphenylphosphate
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C18 H15 O4 P
Concentración 500 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phosphoric acid, triphenyl ester, Celluflex TPP, DHPF 005, Disflamoll TP, NSC 57868, Phenyl phosphate ((PhO)3PO), Phoscon FR 903N, Phosflex TPP, Reofos TPP, S 4, S 4 (phosphate), Sumilizer TPP, TFF, TP, TPP, TPPA, TTP, TTP (triphenyl phosphate), Triphenol phosphate, Triphenoxyphosphine oxide, Triphenyl phosphate, WSFR-TPP, Wako TPP
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMILES O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
Nombre IUPAC fosfato de trifenilo
Solvent or Matrix MTBE
Peso molecular (g/mol) 326.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 326,0708 g/mol