Especificaciones
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| CAS | 115-86-6 |
| Presión de vapor | 1,3 hPa 193 |
| Forma física | Sólido |
| Fórmula molecular | C18H15O4P |
| Número MDL | MFCD00003031 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 47 °C |
| Punto de ebullición | de 370 °C |
| Clave InChI | XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |