Learn More
Fosfato de trifenilo-d15, TRC
Código de producto. 30450149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30450149 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30450149 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT80899250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphate D15
CAS 1173020-30-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 2H15 O4 P
Cantidad 50 mg
Sinónimo Phen-2,3,4,5,6-d5-ol','1,1',1''-phosphate, Triphenylphosphate D15, Triphenyl Phosphate D15
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(OP(=O)(Oc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])Oc3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H])c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC fosfato de tris(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenilo)
Peso molecular (g/mol) 341.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1649
Porcentaje de pureza >95