Learn More
Fosfato de trifenilo D15 100 μg/ml en ciclohexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triphenylphosphate D15 |
| CAS | 1173020-30-8 |
| Disolvente o matriz | Cyclohexane |
| Fórmula molecular | C18 2H15 O4 P |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Phen-2,3,4,5,6-d5-ol, 1,1',1''-phosphate, Triphenylphosphate D15 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OP(=O)(Oc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])Oc3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | fosfato de tris(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 341.38 |
| Mostrar más |