Learn More
Trifenil fosfato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10752705 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10752705 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10051660 250 g Frasco de plástico 250 g
10561581 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10256333 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10752705 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147670050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 115-86-6 | C18H15O4P | 326.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-86-6
Fórmula molecular C18H15O4P
Peso molecular (g/mol) 326.29
Número MDL MFCD00003031
Clave InChI XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylphosphate, phosphoric acid, triphenyl ester, disflamoll tp, triphenoxyphosphine oxide, celluflex tpp, phosflex tpp, trifenylfosfat, phenyl phosphate pho 3po, phosphoric acid triphenyl ester, trifenylfosfat czech
PubChem CID 8289
ChEBI CHEBI:35033
Nombre IUPAC fosfato de trifenilo
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenyl phosphate
Acidez 0.05mg KOH/g max.
Punto de fusión 47°C to 53°C
Color Blanco
Punto de ebullición 370°C
Temperatura de inflamación 220°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal (C6H5O)3P(O)
Cantidad 5 kg
Beilstein 06, 179
Índice Merck 15, 9915
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.28
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Copos cristalinos