Learn More
Cloruro de trifenil(p-carboxifenil)fosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triphenyl(p-carboxyphenyl)phosphonium Chloride |
| CAS | 35812-45-4 |
| Fórmula molecular | C25H20O2PCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phosphonium','(4-carboxyphenyl)triphenyl-','chloride (9CI), (p-Carboxyphenyl)triphenylphosphonium chloride, Triphenyl(p-carboxyphenyl)phosphonium chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H19O2P.ClH/c26-25(27)20-16-18-24(19-17-20)28(21-10-4-1-5-11-21,22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;/h1-19H;1H |
| SMILES | [Cl-].O=C(O)C1=CC=C(C=C1)[P+](C=2C=CC=CC2)(C=3C=CC=CC3)C=4C=CC=CC4 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de (4-carboxifenil)trifenilfosfonio |
| Peso molecular (g/mol) | 418.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.09 |