Learn More
Fosfato de trifenil-d15, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triphenylphosphate D15 |
| CAS | 1173020-30-8 |
| Fórmula molecular | C18 2H15 O4 P |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Phen-2,3,4,5,6-d5-ol, 1,1',1''-phosphate, Triphenylphosphate D15 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D,13 D,14 D,15 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(OP(=O)(Oc2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])Oc3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | fosfato de tris(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 341.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.1649 g/mol |
| Mostrar más |