Learn More
Borato de trifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462008 25 g 25 g
15452008 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55686.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1095-03-0 | C18H15BO3 | 290.125 g/mol
Triphenyl borate is a useful boronic ester with chemosterilant activity against Cochliomyia hominivorax. It is also used as a competitive inhibitor of urease of Klebsiella aerogenes used to study the mechanisms of interaction with the nickel active site.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El borato de trifenilo es un éster borónico útil con actividad quimioesterilizante contra el Cochliomyia hominivorax. También se utiliza como inhibidor competitivo de la ureasa de Klebsiella aerogenes utilizado para estudiar los mecanismos de interacción con el sitio activo del níquel.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Sensible al agua y a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Higroscópico. Almacenar bajo una atmósfera inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1095-03-0
Fórmula molecular C18H15BO3
Peso molecular (g/mol) 290.125
Número MDL MFCD00059011
Clave InChI MDCWDBMBZLORER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenoxyborane, phenyl borate, triphenoxyboron, boric acid, triphenyl ester, phenyl borate, pho 3 b, trifenylester kyseliny borite, boric acid h3bo3 , triphenyl ester, triphenyl ester boric acid, trifenylester kyseliny borite czech, boric acid triphenyl ester
PubChem CID 14182
Nombre IUPAC borato de trifenilo
SMILES B(OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenyl borate
Punto de fusión 98°C to 101°C
Fórmula lineal (C6H5O)3B
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido