Learn More
Tripentadecanoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tripentadecanoin |
| CAS | 7370-46-9 |
| Fórmula molecular | C48H92O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pentadecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, 1,2,3-Tris(pentadecanoyl)glycerol, Triglyceride PdPdPd, Pentadecanoic Acid 1,1',1' '-(1,2,3-Propanetriyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C48H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-46(49)52-43-45(54-48(51)42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)44-53-47(50)41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h45H,4-44H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | Pentadecanoato de 2,3-di(pentadecanoxi)propilo |
| Peso molecular (g/mol) | 765.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 764.6894 |