Learn More
N-óxido de tripelenamina, Mikromol™
Código de producto. 30049565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049565 100 mg 100 miligramos
30050348 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049565 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1631.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de tripelenamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tripelennamine N-Oxide
CAS 60317-19-3
Nombres de analitos o componentes Tripelennamine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H21 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-(phenylmethyl)-N2-2-pyridinyl-, N1-oxide, 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-(phenylmethyl)-N'-2-pyridinyl-, N-oxide (9CI), Tripelennamine, N-oxide (6CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N3O/c1-19(2,20)13-12-18(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15/h3-11H,12-14H2,1-2H3
SMILES C[N+](C)([O-])CCN(Cc1ccccc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC Óxido de 2-[bencil(piridin-2-il)amino]-N,N-dimetiletanamina
Peso molecular (g/mol) 271.36
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.1685 g/mol