Learn More
Clorhidrato de tripelenamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de tripelenamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tripelennamine hydrochloride |
| CAS | 154-69-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Tripelennamine hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H21 N3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-(phenylmethyl)-N'-2-pyridinyl-, monohydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-(phenylmethyl)-N2-2-pyridinyl-, hydrochloride, Pyridine, 2-[benzyl[2-(dimethylamino)ethyl]amino]-, monohydrochloride, 2-[Benzyl[2-(dimethylamino)ethyl]amino]pyridine hydrochloride, Azaron, Dehistin, Dehistin monohydrochloride, N,N-Dimethyl-N'-(2-pyridyl)-N'-benzylethylenediamine hydrochloride, N-Benzyl-N',N'-dimethyl-N-2-pyridylethylenediamine hydrochloride, NIH 10186, PBZ, Piristin, Pyribenzamine hydrochloride, Pyribenzamine monohydrochloride, Pyrinamine, ReCovr, Stanzamine, Tripelennamine hydrochloride, Tripelennamine monohydrochloride, Vetibenzamine, Vetobenzamina |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21N3.ClH/c1-18(2)12-13-19(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15;/h3-11H,12-14H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCN(Cc1ccccc1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | N'-bencil-N,N-dimetil-N'-piridin-2-iletano-1,2-diamina;clorhidrato |
| Mostrar más |