Learn More
Clorhidrato de tripelenamina, LoGiCal
Código de producto. 30463965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463965 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463965 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1631.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tripelennamine hydrochloride
CAS 154-69-8
Nombres de analitos o componentes Tripelennamine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H21 N3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-(phenylmethyl)-N'-2-pyridinyl-, monohydrochloride;1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-(phenylmethyl)-N2-2-pyridinyl-, hydrochloride, Pyridine, 2-[benzyl[2-(dimethylamino)ethyl]amino]-, monohydrochloride, 2-[Benzyl[2-(dimethylamino)ethyl]amino]pyridine hydrochloride, Azaron, Dehistin, Dehistin monohydrochloride, N,N-Dimethyl-N'-(2-pyridyl)-N'-benzylethylenediamine hydrochloride, N-Benzyl-N',N'-dimethyl-N-2-pyridylethylenediamine hydrochloride, NIH 10186, PBZ, Piristin, Pyribenzamine hydrochloride, Pyribenzamine monohydrochloride, Pyrinamine, ReCovr, Stanzamine, Tripelennamine hydrochloride, Tripelennamine monohydrochloride, Vetibenzamine, Vetobenzamina
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N3.ClH/c1-18(2)12-13-19(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15;/h3-11H,12-14H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN(C)CCN(Cc1ccccc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC N'-bencil-N,N-dimetil-N'-piridin-2-iletano-1,2-diamina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 291.82
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1502 g/mol