Learn More
Tripelenamina 1000 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30308755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30308755 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30308755 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17892450AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tripelennamine
CAS 91-81-6
Nombres de analitos o componentes Tripelennamine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C16 H21 N3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-(phenylmethyl)-N2-2-pyridinyl-, 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-(phenylmethyl)-N'-2-pyridinyl- (9CI), Ethylenediamine, N-benzyl-N',N'-dimethyl-N-2-pyridyl- (4CI), Pyridine, 2-[benzyl[2-(dimethylamino)ethyl]amino]- (8CI), N1,N1-Dimethyl-N2-(phenylmethyl)-N2-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine, 2-[Benzyl(2-dimethylaminoethyl)amino]pyridine, Benzoxale, Cizaron, N,N-Dimethyl-N'-benzyl-N'-(α-pyridyl)ethylenediamine, N-Benzyl-N',N'-dimethyl-N-2-pyridylethylenediamine, NSC 118946, PBZ, Pyribenzamin, Pyribenzamine, Pyrinamine base, Resistamine, Tonaril, Tripelenamine, Tripelennamin
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N3/c1-18(2)12-13-19(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15/h3-11H,12-14H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCN(Cc1ccccc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC N'-bencil-N,N-dimetil-N'-piridin-2-iletano-1,2-diamina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 255.358
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1735 g/mol