Learn More
Tripalmitina, TRC
Código de producto. 30010766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010766 10 g 10 g
30004953 1 g 1 g
30010751 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT80813010G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 555-44-2
Fórmula molecular C51 H98 O6
Peso molecular (g/mol) 807.32
Sinónimo Hexadecanoic acid, 1,1′,1′′-(1,2,3-propanetriyl) ester (ACI), Hexadecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), Palmitin, tri- (8CI), 2,3-Di(hexadecanoyloxy)propyl hexadecanoate, Barolub LCD, Dynasan 116, Dynosan 114, Glycerin tripalmitate, Glycerol tripalmitate, Glyceryl trihexadecanoate, Glyceryl tripalmitate, Palmitic acid triglyceride, Palmitic triglyceride, Spezialfett 116, Sterotex GTP, Triglyceride PPP, Triglyceryl palmitate, Tripalmitate, Tripalmitoylglycerol
Nombre IUPAC 2,3-di(hexadecanoxi)propil hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tripalmitin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 806.7363
Porcentaje de pureza >95%