Learn More
Tripalmitina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10082970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10082970 25 g Frasco de vidrio 25 g
10608074 1 g Frasco de vidrio 1 g
10368300 5 g Frasco de vidrio 5 g
3 options
Código de producto. 10082970
Marca: Thermo Scientific Acros 215670250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 555-44-2 | C51H98O6 | 807.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 555-44-2
Fórmula molecular C51H98O6
Peso molecular (g/mol) 807.33
Número MDL MFCD00008995
Clave InChI PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tripalmitin, glycerol tripalmitate, tripalmitoylglycerol, glyceryl tripalmitate, palmitic triglyceride, tripalmitate, triglyceryl palmitate, barolub, dynasan 116, propane-1,2,3-triyl tripalmitate
PubChem CID 11147
ChEBI CHEBI:77393
Nombre IUPAC 2,3-di(hexadecanoxi)propil hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tripalmitin
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 65°C to 68°C
Color Blanco
Punto de ebullición 315°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)14CO2CH2]2CHO2C(CH2)14CH3
Cantidad 25 g
Beilstein 02, IV, 1176
Índice Merck 15, 9908
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very soluble in ether,benzene,chloroform,soluble in toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 807.33
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tripalmitin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.