Learn More
Trioxysalen, TRC
Código de producto. 30456912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456912 100 mg 100 miligramos
30451851 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT806580100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3902-71-4
Fórmula molecular C14 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 228.24
Sinónimo 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 2,5,9-trimethyl-, 5-Benzofuranacrylic acid, 6-hydroxy-β,2,7-trimethyl-, δ-lactone (6CI,7CI), 2,5,9-Trimethyl-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4,2',8-Trimethylpsoralen, 4,5',8-Trimethylpsoralen, 4,5',8-Trimethylpsoralene, NSC 71047, TMP, Trimethylpsoralen, Trioxsalen, Trioxysalen, Trisoralen
Nombre IUPAC 2,5,9-trimetilfuro[3,2-g]cromen-7-ona
SMILES CC1=CC(=O)Oc2c(C)c3oc(C)cc3cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trioxsalen
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O3/c1-7-4-12(15)17-14-9(3)13-10(6-11(7)14)5-8(2)16-13/h4-6H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0786