Learn More
Trioxsalen, MedChemExpress
Código de producto. 16478646
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478646 100 mg 100 miligramos
16462256 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478646 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1157
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Trioxsalen (Trisoralen), a psoralen derivative, is a photochemical DNA crosslinker. Trioxsalen only works after photoactivation with near ultraviolet light. Trioxsalen is a photosensitizer that can be used for the research of vitiligo and hand eczema. Trioxsalen is used for visualization of genomic interstrand cross-links localized by laser photoactivation.
Trioxsalen (Trisoralen), a psoralen derivative, is a photochemical DNA crosslinker. Trioxsalen only works after photoactivation with near ultraviolet light. Trioxsalen is a photosensitizer that can be used for the research of vitiligo and hand eczema. Trioxsalen is used for visualization of genomic interstrand cross-links localized by laser photoactivation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trioxsalen
CAS 3902-71-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H12O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Trisoralen Trioxysalen TMP
Información de solubilidad DMSO : 6.6 mg/mL (28.92 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (4.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C1C=C(C)C2=CC3=C(OC(C)=C3)C(C)=C2O1
Peso molecular (g/mol) 228.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.24
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.