Learn More
Trioleína, téc. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484799 100 g 100 g
15474799 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62419.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 122-32-7 | C57H104O6 | 885.453 g/mol
Glycerol trioleate can be used as an emulsifier, also as creams, lotions and lipsticks matrix. Used as textile finishing agent in textile industry, also used as additive in pigment grind. In pharm industry, used as ointment, emulsifiable paste, suppository, lotion, emulsifier in air agent, stabilizing agent, lubricating agent, antifoaming agents. In food industry, it has the function as emulsify, disperse, defoaming, blister, antistaling of starch and control fat agglutination, usually used as agent in candy, ice cream, cookie and bread. When used in beverage, could avoid ester to float, and avoid protein to sink, therefore to improve stability. When used in bread, cookie , could improve organization structure, increase volume, antistaling, prolong warranty validity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trioleato de glicerol se puede utilizar como emulsionante, también como matriz de cremas, lociones y brras de labios. Se ha empleado como agente de acabado textil en la industria textil, también como aditivo en la molienda de pgimentos. Se ha usado en la industria farmacéutica como ungüento, pasta emulsionable, supositorio, loción, agente emulsionante en aire, agente estabilizador, agente lubricante, agente antiespumante. En el sector alimentario, tiene la función de emulsionar, dispersar, desespumar, ampollar, antiespumar el almidón y controlar la aglutinación de las grasas, generalmente utilizado como agente en dulces, helados, galletas y pan. Cuando se utiliza en bebidas, puede evitar que el éster flote, y que la proteína se hunda, por lo tanto, sirve para mejorar la estabilidad. Cuando se destina al pan o las galletas , puede mejorar la estructura de la organización, aumentar el volumen, evitar que se estropee, prolongar la validez de la garantía.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, éter y tetracloruro de carbono.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: - 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-32-7
Fórmula molecular C57H104O6
Peso molecular (g/mol) 885.453
Número MDL MFCD00137563
Clave InChI PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Sinónimo triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate
PubChem CID 45253964
Nombre IUPAC [2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxi-3-[(E)-octadec-9-enoil]oxipropil] (E)-octadec-9-enoato
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triolein
Color Amarillo
Densidad 0.91
Punto de ebullición 235°C to 240°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 330°C (626°F)
Fórmula lineal (C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Índice de refracción 1.468
Cantidad 100 g
Beilstein 1718692
Índice Merck 14,9732
Información de solubilidad Soluble in chlorofom, ether, and carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 885.45
Porcentaje de pureza 75%
Grado Técnico
Forma física Líquido