Learn More
Trioctilsilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11995941 25 g 25 g
11985941 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11995941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434900250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18765-09-8 | C24H52Si | 368.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18765-09-8
Fórmula molecular C24H52Si
Peso molecular (g/mol) 368.76
Clave InChI QTKHQYWRGFZFHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trioctylsilane, silane, trioctyl, tri-n-octylsilane, trioctylsilyl
PubChem CID 6327367
Nombre IUPAC trioctilsilicio
SMILES CCCCCCCC[Si](CCCCCCCC)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trioctylsilane
Color Incolora
Densidad 0.8210g/mL
Punto de ebullición 163.0°C to 165.0°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.821
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.76
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trioctylsilane, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.