Learn More
Óxido de trioctilfosfina, BAKER™, J.T.Baker™
Código de producto. 15518844 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15518844 100 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha cada uno
1 options
Código de producto. 15518844 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor X00505
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de productos químicos que se usan en un laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trioctylphosphine Oxide
CAS 78-50-2
Temperatura de inflamación 252.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Fórmula molecular C24H51OP
Cantidad 100 g
Sinónimo trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
Clave InChI ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Nombre IUPAC 1-dioctilfosforiloctano
Peso molecular (g/mol) 386.645
PubChem CID 65577
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.65