Learn More
Cloruro de trioctilmetilamonio, TRC
Código de producto. 30457378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457378 25 mL 25 ml
30449900 100 mL 100 ml
30455306 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT80445025ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltrioctylammonium Chloride
CAS 5137-55-3
Fórmula molecular C25 H54 N . Cl
Cantidad 25 mL
Sinónimo Methyltrioctylammonium Chloride, A 336, A 336 (catalyst), Aliquat 128, Capriquat, Methyltri-n-octylammonium Chloride, Methyltricaprylammonium Chloride, N-Methyl-N,N,N-trioctylammonium Chloride, TOMAC, TOMAC 75, Tri-n-octylmethylammonium Chloride, Tricaprylmethylammonium Chloride, Trioctylmonomethylammonium Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C25H54N.ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Nombre IUPAC metil(trioctil)azanio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 404.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.3945