Learn More
Trinexapac-etilo, TRC
Código de producto. 17922185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17922185 250 mg 250 miligramos
17953795 1 g 1 g
17970945 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17922185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT886298250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95266-40-3
Fórmula molecular C13 H16 O5
Peso molecular (g/mol) 252.26
Sinónimo Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(cyclopropylhydroxymethylene)-3,5-dioxo-, ethyl ester (9CI, ACI), CGA 163935, Cimectacarb, Moddus, Primo, Primo Maxx, Trinexapac-ethyl
Nombre IUPAC Etil 4-[ciclopropil(hidroxi)metilideno]-3,5-dioxociclohexano-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1CC(=O)C(=C(O)C2CC2)C(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trinexapac-ethyl
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O5/c1-2-18-13(17)8-5-9(14)11(10(15)6-8)12(16)7-3-4-7/h7-8,16H,2-6H2,1H3/b12-11-
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0998