Learn More
Trimiristina, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10599993 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10599993 5 g Frasco de vidrio 5 g
10046000 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10599993 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422090050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 555-45-3 | C45H86O6 | 722.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 555-45-3
Fórmula molecular C45H86O6
Peso molecular (g/mol) 722.59
Número MDL MFCD00036229
Clave InChI DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimyristin, glycerol trimyristate, myristin, propane-1,2,3-triyl tritetradecanoate, glyceryl trimyristate, dynasan 114, myristic acid triglyceride, trimyristoylglycerol, tetradecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, myristin, tri
PubChem CID 11148
ChEBI CHEBI:77391
Nombre IUPAC 2,3-di(tetradecanoiloxi)propil tetradecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimyristin
Nombre de nota 90%
Punto de fusión 54°C to 58°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 9896
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,benzene,chloroform,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 722.59
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo cristalino