Learn More
N-óxido de trimipramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine N-oxide (Trimipramine N-Oxide) |
| CAS | 14171-70-1 |
| Fórmula molecular | C20 H26 N2 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine N-oxide, Trimipramine Maleate Imp. A (EP), Trimipramine N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26N2O/c1-16(15-22(2,3)23)14-21-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,16H,12-15H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(CN1c2ccccc2CCc3ccccc13)C[N+](C)(C)[O-] |
| Nombre IUPAC | Óxido de 3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 310.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.2045 |