Learn More
trimipramina, Mikromol™
Código de producto. 30049372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049372 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049372 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0240.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Trimipramina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimipramine
CAS 739-71-9
Nombres de analitos o componentes Trimipramine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H26 N2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Trimipramine
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26N2/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22/h4-11,16H,12-15H2,1-3H3
SMILES CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 294.43
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.2096 g/mol