Learn More
Sal de maleato de trimipramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimipramine maleate |
| CAS | 521-78-8 |
| Fórmula molecular | C20 H26 N2 . C4 H4 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Trimipramine Maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26N2.C4H4O4/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11,16H,12-15H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico;3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 410.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.2206 |