Learn More
Maleato de trimipramina, Mikromol™
Código de producto. 17940706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17940706 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17940706 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0240.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Maleato de trimipramina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimipramine maleate
CAS 521-78-8
Nombres de analitos o componentes Trimipramine maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H26 N2 . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Trimipramine Maleate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26N2.C4H4O4/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11,16H,12-15H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMILES CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico;3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 410.51
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.2206 g/mol