Learn More
Trimipramine maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16468686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16468686 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1213
MedChemExpress Trimipramine maleate is a 5-HT receptor antagonist, with pKi binding values of 6.39, 8.10, 4.66 for 5-HT1C, 5-HT2 and 5-HT1A, respectively.
Trimipramine maleate is also a potent and selective inhibitor targeting human noradrenaline (hNAT), serotonin (hSERT) and organic cation transporters (hOCT1, hOCT2) with IC50 values of 4.99 μM, 2.11 μM, 3.72 μM, 8.00 μM, respectively. Trimipramine maleate has vascular activity and anxiolytic efficacy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimipramine maleate
CAS 521-78-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H30N2O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.60 mM) ∣H2O : 14.29 mg/mL (34.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC(CN(C)C)CN1C2=C(C=CC=C2)CCC3=C1C=CC=C3.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 410.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.51
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation