Learn More
Maleato de trimipramina Lipomed
Código de producto. 30461129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30461129 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30461129 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMTRP1078MA100
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Maleato de trimipramina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimipramine maleate
CAS 521-78-8
Nombres de analitos o componentes Trimipramine maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H26 N2 . C4 H4 O4
Sinónimo Trimipramine Maleate
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico;3-(5,6-dihidrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 410.51
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.2206 g/mol