Learn More
Maleato de trimipramina EP Impureza B (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Maleato de trimipramina EP Impureza B (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethyltrimipramine Hydrochloride |
| CAS | 10464-24-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Desmethyltrimipramine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H24 N2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethyltrimipramine Hydrochloride), Trimipramine Maleate Imp. B (EP), Trimipramine Imp. B (EP), (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Trimipramine Maleate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Desmethyltrimipramine Hydrochloride, Trimipramine Maleate Impurity B as Hydrochloride, Trimipramine Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2.ClH/c1-15(13-20-2)14-21-18-9-5-3-7-16(18)11-12-17-8-4-6-10-19(17)21;/h3-10,15,20H,11-14H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCC(C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,2-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |