Learn More
Maleato de trimipramina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463571 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463571 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0240.0001
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Maleato de trimipramina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimipramine maleate
CAS 521-78-8
Nombres de analitos o componentes Trimipramine maleate
Condiciones de envío Ice Pack (-20°C)
Fórmula molecular C20 H26 N2 . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Trimipramine Maleate
Fórmula InChI InChI=1 S/C20H26N2.C4H4O4/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11,16 H,12-15H2,1-3H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMILES CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico;3-(5,6-dihidrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 410.51
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.2206 g/mol