Learn More
Trimipramina, LoGiCal
Código de producto. 30458461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458461 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458461 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0240.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimipramine
CAS 739-71-9
Nombres de analitos o componentes Trimipramine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H26 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Trimipramine
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26N2/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22/h4-11,16H,12-15H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 294.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.2096 g/mol