Learn More
Trimipramina 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30462785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30462785 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462785 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0240.0101
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Trimipramina 1,0 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimipramine
CAS 739-71-9
Nombres de analitos o componentes Trimipramine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H26 N2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Trimipramine
Fórmula InChI InChI=1 S/C20H26N2/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22/h4-11,16 H,12-15H2,1-3H3
SMILES CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(5,6-dihidrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 294.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.2096 g/mol