Learn More
Trimetozina, LoGiCal
Código de producto. 30462143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462143 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462143 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3363.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimetozine
CAS 635-41-6
Nombres de analitos o componentes Trimetozine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H19 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methanone, 4-morpholinyl(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, Morpholine, 4-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)- (6CI,7CI,8CI,9CI), 4-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)morpholine, 4-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)tetrahydro-1,4-oxazine, Abbott 22370, N-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)tetrahydro-1,4-oxazine, NSC 62939, Opalene, PS 2383, Sedoxazine, Trifenoxazin, Trimethoxazine, Trimetozin, Trimetozine, Trioxazin, Trioxazine, V 7
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO5/c1-17-11-8-10(9-12(18-2)13(11)19-3)14(16)15-4-6-20-7-5-15/h8-9H,4-7H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)N2CCOCC2
Nombre IUPAC morfolin-4-il-(3,4,5-trimetoxifenil)metanona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 281.3
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1263 g/mol