Learn More
Trimetilurea, TRC
Código de producto. 30456257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456257 2.5 g 2.50 g
30454934 500 mg 500 miligramos
30452148 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7981882.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-14-4
Fórmula molecular C4H10N2O
Peso molecular (g/mol) 102.14
Sinónimo Trimethyl Urea
Nombre IUPAC 1,1,3-trimetilurea
SMILES CNC(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylurea
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2O/c1-5-4(7)6(2)3/h1-3H3,(H,5,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0793