Learn More
Hidróxido de trimetilestaño, TRC
Código de producto. 30451744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451744 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30451744 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT797615250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyltin Hydroxide
CAS 56-24-6
Fórmula molecular C3H10OSn
Cantidad 250 mg
Sinónimo Hydroxytrimethylstannane, Hydroxytrimethyltin, Trimethylhydroxytin, Trimethylstannanol, Trimethylstannyl Hydroxide
Fórmula InChI InChI=1S/3CH3.H2O.Sn/h3*1H3;1H2;/q;;;;+1/p-1
SMILES C[Sn](C)(C)O
Nombre IUPAC hidroxi(trimetil)estannano
Peso molecular (g/mol) 180.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.9754