Learn More
Hidróxido de trimetilestaño, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethyltin Hydroxide |
| CAS | 56-24-6 |
| Fórmula molecular | C3H10OSn |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Hydroxytrimethylstannane, Hydroxytrimethyltin, Trimethylhydroxytin, Trimethylstannanol, Trimethylstannyl Hydroxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3CH3.H2O.Sn/h3*1H3;1H2;/q;;;;+1/p-1 |
| SMILES | C[Sn](C)(C)O |
| Nombre IUPAC | hidroxi(trimetil)estannano |
| Peso molecular (g/mol) | 180.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.9754 |