Learn More
Hidróxido de trimetilestaño, TRC
Código de producto. 30454475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454475 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30454475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7976151G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyltin Hydroxide
CAS 56-24-6
Fórmula molecular C3H10OSn
Cantidad 1 g
Sinónimo Hydroxytrimethylstannane, Hydroxytrimethyltin, Trimethylhydroxytin, Trimethylstannanol, Trimethylstannyl Hydroxide
Fórmula InChI InChI=1S/3CH3.H2O.Sn/h3*1H3;1H2;/q;;;;+1/p-1
SMILES C[Sn](C)(C)O
Nombre IUPAC hidroxi(trimetil)estannano
Peso molecular (g/mol) 180.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.9754